Learn More
Sulfuryl Chloride, Technical, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10274350 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10274350 500 mL Flacone in vetro rivestito in plastica 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10274350 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/9560/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 69.1°C
Punto di fusione -54.1°C
CAS 7791-25-5
Colore Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Formula molecolare Cl2O2S
Numero MDL MFCD00011451
Sinonimo sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
InChI Key YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
IUPAC Name sulfuryl dichloride
Molecular Weight (g/mol) 134.96
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
Peso formulazione 134.96g/mol
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Pressione del vapore 133mbar at 20°C
Densità Vapor Density: 4.7
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfuryl chloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H330-Letale se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.