Learn More
Sulindac 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30325046
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325046 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325046 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA17025500AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulindac
CAS 38194-50-2
Nomi componenti o analita Sulindac
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H17 F O3 S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Sulindac, (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid, cis-5-fluoro-2-methyl-1-[p-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid, MK-231, Aflodac, Algocetil, Arthrocine, Artribid, Citireuma, Clinoril, Clisundac, Reumofil, Reumyl, Sudac, Sulinol, Sulreuma
InChI Formula InChI=1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
SMILES CC1=C(CC(=O)O)c2cc(F)ccc2/C/1=C\c3ccc(cc3)S(=O)C
IUPAC Name 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfinylphenyl)methylidene]inden-1-yl]acetic acid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 356.41
Quantità 1 mL
Peso formulazione 356.0882 g/mol