Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulindac Sulfide
Codice prodotto. 15404559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15404559 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15404559 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J62104.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32004-67-4 | C20H17FO2S, C20H17FO2S | 340.41 g/mol
It is also shown to inhibit growth and induce apoptosis in human prostate cancer cells through a COX-1 and COX-2 independent mechanism. Sulindac sulfide is an analgesic that has antiproliferative and apoptotic effects. It inhibits the expression and activity of cyclooxygenase-2 in human colon cancer cells, and reduces tumor burden in adenomatous polyposis patients. Human endothelial cells, HMEC-1 were treated with Sulindac sulfide and the effect on cell survival was studies by MTT assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 mg
Descrizione Yellow
Da utilizzare con (applicazione) Active metabolite of sulindac; inhibits cyclooxygenase-1
CAS 32004-67-4
Formula molecolare C20H17FO2S
Peso formulazione 340.41g/mol
Punto di fusione 189°C to 191°C
Solubilità Soluble in DMSO
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulindac sulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulindac sulfide