Learn More
Sulphide 1000 ppm Ion Selective Electrode Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11728475 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11728475 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11728475 Fornitore Reagecon N. del fornitore ISES5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    106.96€ / 500mL
    Risparmia 20.04€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Can be used at suitable concentrations to calibrate or control measurements that use ion selective electrodes (ISE) as the sensing technology.
  • Ion Selective Electrode Reference Standard, Ion Selective Electrode Reference Material
  • Certified
  • NIST traceable
  • Accurate to ± 0.5%
  • Safe, compatible with all types of ISE Electrodes
  • Can be used as a calibrant for other techniques
  • Can be used for method validation or instrument qualification
  • Aqueous matrix
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life, even after opening the bottle.
Specifica
Descrizione Accuracy ± 0.5%
Imballaggio HDPE Bottle GL45
Nomi componenti o analita Sulphide
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1000 ppm ±0.5%
Elemento Sulfide
Quantità 500 mL