Learn More
Sulphur in Hydrocarbons, Jet Aviation Fuel, 250mL (15.2 mg/kg), Paragon Scientific™
Descrizione
- Certified according to ISO 17034 under UKAS accreditation by means of a method specific inter-laboratory study.
- Fully traceable to international standards.
- Ensures good interlaboratory correlation
- Supplied in tamper evident UN compliant security pack
- Pack size 250 mL
- 12 months shelf life
Specifica
Specifica
| Numero UN | UN 1223 |
| Quantità | 250 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfur in Kerosene, ASTM D 3227; ISO 3012
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contain: kerosine
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.