Learn More
Sulphur solution for ICP/MS 100mg/L H2O matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12987293 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12987293 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12987293 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 449 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.40€
    51.86€ / 100mL
    Risparmia 18.54€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Sulphur
Imballaggio Bottle
CAS 7704-34-9
Formula molecolare S
Concentrazione 100 mg/L
Numero MDL MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
IUPAC Name sulfur
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:26833