Learn More
Sulphuric Acid Solution, 0.05M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12903634 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Codice prodotto. 12903634
Marca: Fisher Chemical VL 313 1000
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Concentrazione 0.05, 0.1mol/L, eq/L
Quantità 1000 mL
Forma fisica Liquid