Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulphuric Acid |
| CAS | 7664-93-9 |
| Concentrazione | 0.25M (0.5N) |
| Imballaggio | Bottle |
| Quantità | 1000 mL |
| Formula molecolare | H2O4S |
| Numero MDL | MFCD00064589 |
| Sinonimo | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| InChI Key | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OS(O)(=O)=O |
| Vedi altri risultati |