Learn More
Sulphuric Acid Solution, 0.5M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12943634 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12943634 1000 mL 1000mL
12920774 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12943634 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore VL 317 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.65€
    31.41€ / 1000mL
    Risparmia 9.24€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Concentrazione 0.5, 1mol/L, eq/L
Quantità 1000 mL
Forma fisica Liquid