Learn More
Thermo Scientific Chemicals (±)-Sulpiride
Codice prodotto. 16534244 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16534244 100 g 100g
16514244 5 g 5g
16524244 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16534244 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 463481000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15676-16-1 | C15H23N3O4S | 341.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15676-16-1
Formula molecolare C15H23N3O4S
Molecular Weight (g/mol) 341.43
Numero MDL MFCD00055061
InChI Key BGRJTUBHPOOWDU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)C1=CC(=CC=C1OC)S(N)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-Sulpiride
Punto di fusione 185.0°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 341.43