Learn More
Sulpiride EP Impurity D, Mikromol™
Descrizione
Sulpiride EP Impurity D
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| CAS | 22117-85-7 |
| Nomi componenti o analita | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H9 N O5 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic Acid, Sulpiride Imp. D (EP), Sulpiride Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13) |
| SMILES | COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N |
| IUPAC Name | 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Vedi altri risultati |