Learn More
Sulpiride, MedChemExpress
Descrizione
Sulpiride is a D2 receptor a antagonist, an atypical antipsychotic drug of the benzamide class, used mainly in the treatment of psychosis associated with schizophrenia and major depressive disorder, and sometimes used in low dosage to treat anxiety and mild depression.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulpiride |
| CAS | 15676-16-1 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H23N3O4S |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (292.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCC1N(CC)CCC1)C2=CC(S(=O)(N)=O)=CC=C2OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 341.43 |
| Peso formulazione | 341.43 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only