Learn More
Sumatriptan, TRC
Codice prodotto. 30135134
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135134 250 mg 250mg
30132766 1 g 1g
17971545 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135134 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS800095250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103628-46-2
Formula molecolare C14 H21 N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 295.4
Sinonimo 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide, 1-[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylindolyl-5-methanesulfonamide, GR 43175, GR 43175X, Onzetra Xsail, Sumatriptan, Zecuity, Zelrix
IUPAC Name 1-[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Sumatriptan
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3
Peso formulazione 295.135
Percent Purity >95%