Learn More
SUMO2 Antibody (SPM621), PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18604795 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18604795 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18604795 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP247711PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
SUMO2 Monoclonal antibody specifically detects SUMO2 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SUMO2
Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone SPM621
Coniugato PE
Formulazione PBS
Alias gene HSMT3, MGC117191, sentrin 2, Sentrin-2, small ubiquitin-like modifier 2, small ubiquitin-related modifier 2, SMT3 (suppressor of mif two 3, yeast) homolog 2, SMT3 homolog 2, SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2 (S. cerevisiae), SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2 (yeast), SMT3A, SMT3B, SMT3H2, SUMO-2, SUMO3, SUMO-3, Ubiquitin-like protein SMT3A, ubiquitin-like protein SMT3B
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human full-length SUMO2 protein. (Uniprot: P55854)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Epigenetics
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6613
Target Species Human, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus