Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ 20mm Septa
Codice prodotto. 31920928 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red, White
Materiale:
PTFE, Silicone
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
-80°F to +482°F
Dimensione della confezione:
pezzi 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Dimensione della confezione
31920928 Red, White PTFE, Silicone -80°F to +482°F pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31920928 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 502 158
Spedizione stimata: 24-11-2026
Sun-SRI provides high quality vials, caps, seals, septa, and closures to meet or exceed original manufacturer's equipment specifications and optimize efficiencies in the laboratory.
  • Designed for special applications
  • Compatible with all 20mm magnetic and nonmagnetic crimp seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.8 in.
Colore Red, White
Diametro (sistema metrico) esterno 2 cm
Materiale PTFE, Silicone
Setto Silicone/PTFE
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -80°F to +482°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +250°C
Spessore (sistema imperiale) 0.01 in.
Dimensione chiusura 20 mm