Learn More
Sunifiram, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sunifiram |
| CAS | 314728-85-3 |
| Nomi componenti o analita | Sunifiram |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H18 N2 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1-Propanone, 1-(4-benzoyl-1-piperazinyl)-, Piperazine, 1-benzoyl-4-(1-oxopropyl)- (9CI), DM 235, Sunifiram |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2 |
| Vedi altri risultati |