Learn More
Sunifiram, Mikromol™
Codice prodotto. 30051906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30051906 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051906 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3274.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sunifiram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sunifiram
CAS 314728-85-3
Nomi componenti o analita Sunifiram
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H18 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-Propanone, 1-(4-benzoyl-1-piperazinyl)-, Piperazine, 1-benzoyl-4-(1-oxopropyl)- (9CI), DM 235, Sunifiram
InChI Formula InChI=1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3
SMILES CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC Name 1-(4-benzoylpiperazin-1-yl)propan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 246.3
Quantità 100 mg
Peso formulazione 246.1368 g/mol