Learn More
Sunifiram, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sunifiram |
| CAS | 314728-85-3 |
| Formula molecolare | C14 H18 N2 O2 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 1-Propanone','1-(4-benzoyl-1-piperazinyl)-, Piperazine','1-benzoyl-4-(1-oxopropyl)- (9CI), DM 235, Sunifiram |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | 1-(4-benzoylpiperazin-1-yl)propan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 246.3 |
| Peso formulazione | 246.1368 |