Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf, Metroseal 3 Finish
Customize your lab storage to suit your requirements. Metro's Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf features Metroseal 3, a green epoxy finish with built-in Microbahn™ antimicrobial protection plus a unique open-wire design that permits free circulation of air and minimizes dust accumulation.
101.00€ - 229.00€
Specifica
Finitura | Metroseal Epoxy |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™ adjustable shelving system |
Include | Four non conductive sleeve/wedges |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15976841
|
Metro™
A2436NK3 |
36 x 24 in. (91.4 x 61 cm) |
139.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15956841
|
Metro™
A2430NK3 |
30 x 24 in. (76 x 61 cm) |
139.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15926851
|
Metro™
A2448NK3 |
48 x 24 in. (121.9 x 61 cm) |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15926811
|
Metro™
A1830NK3 |
30 x 18 in. (76 x 45.7 cm) |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15956821
|
Metro™
A1860NK3 |
60 x 18 in. (152.4 x 45.7 cm) |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15906851
|
Metro™
A2442NK3 |
42 x 24 in. (106.6 x 61 cm) |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15976851
|
Metro™
A2460NK3 |
60 x 24 in. (152.4 x 61 cm) |
198.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15906861
|
Metro™
A2472NK3 |
72 x 24 in. (182.9 x 61 cm) |
229.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15996811
|
Metro™
A1848NK3 |
48 x 18 in. (121.9 x 45.7 cm) |
138.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15996801
|
Metro™
A1824NK3 |
24 x 18 in. (61 x 45.7 cm) |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15986821
|
Metro™
A1872NK3 |
72 x 18 in. (182.9 x 45.7 cm) |
184.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15946811
|
Metro™
A1836NK3 |
36 x 18 in. (91.4 x 45.7 cm) |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15926821
|
Metro™
A1854NK3 |
54 x 18 in. (137 x 45.7 cm) |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15976811
|
Metro™
A1842NK3 |
42 x 18 in. (106.6 x 45.7 cm) |
138.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15916801
|
Metro™
A1436NK3 |
36 x 14 in. (91.4 x 35.5 cm) |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15986791
|
Metro™
A1430NK3 |
30 x 14 in. (76 x 35.5 cm) |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15966791
|
Metro™
A1424NK3 |
24 x 14 in. (61 x 35.5 cm) |
101.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15976801
|
Metro™
A1460NK3 |
60 x 14 in. (152.4 x 35.5 cm) |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15936801
|
Metro™
A1442NK3 |
42 x 14 in. (106.6 x 35.5 cm) |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15956801
|
Metro™
A1448NK3 |
48 x 14 in. (121.9 x 35.5 cm) |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15986801
|
Metro™
A1472NK3 |
72 x 14 in. (182.9 x 35.5 cm) |
156.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15926831
|
Metro™
A2130NK3 |
30 x 21 in. (76 x 53 cm) |
132.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15996831
|
Metro™
A2160NK3 |
60 x 21 in. (152.4 x 53 cm) |
179.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15956851
|
Metro™
A2454NK3 |
54 x 24 in. (182.9 x 61 cm) |
198.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Each shelf provides approximately 76% open area. Can be loaded and unloaded easily from all sides.
- Corrosion-resistant carbon steel
- Plated with self-sealing zinc and coated with an epoxy finish with Microban™ antimicrobial protection
- Ideal for use in walk-in coolers and other environments that require corrosion resistance
- Shelves adjust in 1 inch increments with patented shelf release corners
- Shelf releases and wedges offer improved rigidity
- Assembles quickly without tools; assembled units are nonconductive
- Combine with Super Erecta Stationary or Mobile posts and accessories to create custom configurations for storage and transportation
- Patented corner release system allows for easy height adjustment
- Custom position your shelves for maximum storage density
- Shelves up to 48 in. wide; 800 lbs per shelf capacity (evenly distributed)
- Shelves wider than 48 in.; 600 lbs per shelf (evenly distributed)
Order Info
Shelves and posts sold separately.
Warranty
12-year limited against rust.
Specifica
Metroseal Epoxy | |
Metro™ Super Erecta™ adjustable shelving system | |
Four non conductive sleeve/wedges |