Learn More
Metro™ Super Erecta™ Swedged Posts
For cart-washable and autoclave applications
77.50€ - 94.50€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for autoclavable and cart washable application |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™ stem casters |
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15996691
|
Metro™
33UPS-SW |
33 in. | 83.82 cm | 33 in. | 87.5 cm |
77.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15946711
|
Metro™
54UPS-SW |
54 in. | 137.1 cm | 54 in. | 137 cm |
86.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15976741
|
Metro™
63UPS-SW |
63 in. | 160 cm | 63 in. | 160 cm |
94.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Each Type 304 Stainless Steel post has an aluminum cap swedged into the top
- For use with standard stem casters
Specifica
Ideal for autoclavable and cart washable application | |
Metro™ Super Erecta™ stem casters | |
Stainless Steel |