Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelf, Metroseal 3 with Microban™ Finish
Configure your lab storage as needed. Metro Super Erecta Wire Shelves are easily adjustable and the Metroseal 3 green epoxy with Microban finish means they are easy to keep clean. Shelves are for use with Metro Super Erecta shelving systems.
93.35€ - 350.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15906571
|
Metro™
1430NK3 |
14 x 30 in. |
93.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15946571
|
Metro™
1436NK3 |
14 x 36 in. |
93.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15996571
|
Metro™
1448NK3 |
14 x 48 in. |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15946581
|
Metro™
1460NK3 |
14 x 60 in. |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15976581
|
Metro™
1472NK3 |
14 x 72 in. |
144.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15916591
|
Metro™
1824NK3 |
18 x 24 in. |
101.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15956591
|
Metro™
1830NK3 |
18 x 30 in. |
106.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15996591
|
Metro™
1836NK3 |
18 x 36 in. |
106.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15986601
|
Metro™
1854NK3 |
18 x 54 in. |
152.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15926611
|
Metro™
1860NK3 |
18 x 60 in. |
152.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15986611
|
Metro™
2124NK3 |
21 x 24 in. |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15936621
|
Metro™
2130NK3 |
21 x 30 in. |
120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15926631
|
Metro™
2142NK3 |
21 x 42 in. |
142.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15986621
|
Metro™
2136NK3 |
21 x 36 in. |
120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15976631
|
Metro™
2148NK3 |
21 x 48 in. |
142.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15906641
|
Metro™
2154NK3 |
21 x 54 in. |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15926651
|
Metro™
2424NK3 |
24 x 24 in. |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15976651
|
Metro™
2430NK3 |
24 x 30 in. |
129.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15986641
|
Metro™
2172NK3 |
21 x 72 in. |
202.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15926661
|
Metro™
2436NK3 |
24 x 36 in. |
129.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15976661
|
Metro™
2442NK3 |
24 x 42 in. |
157.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15936671
|
Metro™
2454NK3 |
24 x 54 in. |
187.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15906671
|
Metro™
2448NK3 |
24 x 48 in. |
157.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15986681
|
Metro™
3060NK3 |
30 x 60 in. |
253.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15956681
|
Metro™
3048NK3 |
30 x 48 in. |
222.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15916691
|
Metro™
3072NK3 |
30 x 72 in. |
303.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15936701
|
Metro™
3648NK3 |
36 x 48 in. |
253.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15946701
|
Metro™
3660NK3 |
36 x 60 in. |
298.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15976701
|
Metro™
3672NK3 |
36 x 72 in. |
350.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Open-wire design minimizes dust accumulation, allows free circulation of air and greater visibility of stored items
- Corrosion resistant finish for wet or high humidity environments
- Antimicrobial is built into finish to keep product clean
Specifica
Metroseal 3 with Microban |