Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, Shelf Ledge
Available for wire or solid shelves
17.60€ - 152.00€
Specifica
Include Spring clip tabs
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
15946951
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L21WS
4 in. 21 in. Stainless Steel
68.45€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15996941
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L14WS
1 in. 14 in. Stainless Steel
58.30€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15986951
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L24WS
4 in. 24 in. Stainless Steel
75.25€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15916961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L30WS
4 in. 30 in. Stainless Steel
88.25€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15946961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L36WS
4 in. 36 in. Stainless Steel
106.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15996961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L48WS
4 in. 48 in. Stainless Steel
134.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15966961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L42WS
4 in. 42 in. Stainless Steel
114.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15926971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L60WS
4 in. 60 in. Stainless Steel
152.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15936951
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L18WS
4 in. 18 in. Stainless Steel
60.55€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15906951
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L18N-1C
1 in. 18 in. Chrome
19.25€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15906971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L60N-1C
1 in. 60 in. Chrome
33.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15976961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L48N-1C
1 in. 48 in. Chrome
29.45€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15986941
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L14N-1C
1 in. 14 in. Chrome
17.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15936971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L72N-1C
1 in. 72 in. Chrome
35.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15996951
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L30N-1C
1 in. 30 in. Chrome
25.50€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15956961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L42N-1C
1 in. 42 in. Chrome
28.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15916951
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L18N-1S
1 in. 18 in. Stainless Steel
32.25€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15986961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
L48N-1S
1 in. 48 in. Stainless Steel
63.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
1 in. ledges provide a secure lip to secure items during transport or to meet seismic or other safety requirements. Easily attach with no tools to Metro Super Erecta or Super Adjustable wire shelving. Other sizes and finishes available.
  • For stationary or mobile installation
  • Prevents items from protruding or falling from shelves
  • Side and back ledges stand 1 in. (25mm) high
  • Solid shelf ledges stand 4 in. high (10.1cm) and include spring-clip tabs for attaching
Order Info
Posts and shelves sold separately.
Specifica
Specifica
Spring clip tabs