Learn More
uvex Super Fit Safety Spectacles
Codice prodotto. 10269758 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Colore telaio:
White, Blue
White, Lime
Lens Tint:
Clear
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10269758
Marca: uvex 9178315
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Super Fit Safety Spectacles with polycarbonate lens.
  • Flexible and adjustable nose bridge
  • UV protection
  • Anti-fog
  • Scratch-resistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Lens Tint Clear
Product Type Safety Glasses
Colore telaio White, Lime
Modello Superfit 9178-315
N. per confezione 1 ciasc.
Materiale Polycarbonate
Monouso Reusable
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Plastic
UV Protection UV400
Frame Type Standard