Learn More
Thermo Scientific™ Super Mega Stainless Steel Molds
Codice prodotto. 12618396 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12618396 15 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12618396 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore E10/M8
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Easily accomodate large specimen sizes with Thermo Scientific™ Super Mega Stainless Steel Molds.
  • Sizes fit most cassettes
  • Available in packs of 5
  • Rounded corners
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Base Mold
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Larghezza (sistema metrico) 45 mm
Profondità (sistema metrico) 15 mm