Learn More
Berkshire Super Polx™ 1200A
Codice prodotto. 17775154 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
17775154 9 x 9 in. pezzi 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17775154 Fornitore Berkshire N. del fornitore S1200A090910
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Super Polx™ 1200A is a knife cut cleanroom laundered wiper recommended for ISO Class 4 and above environments.
  • 100% continuous filament double knitted polyester
  • Knife cut edge
  • Laundered and packed in an ISO Class 4 cleanroom
  • Sterilisable by autoclave, gamma or beta
  • Low particles, fibers, ion and non-volatile residue
  • High abrasion resistance
  • Chemically compatible with IPA, acetone and other solvents
  • High sorbency
  • Soft hand and edge for sensitive surfaces
Specifica
Product Type Surface Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Polyester
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in.
Strato 1-ply
Sterilità Non sterile