Learn More
Bollé Safety Superblast Safety Goggles
Click to view available options
Modello:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLCLAVE
SUPBLEPSI
Dimensione della confezione:
1 paio
pezzi 5
Descrizione
- Flexible and clear frame for increased comfort
- Intuitive and simple goggle-visor assembly system
- PLATINUM™ coating
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE; EN166 3 4 BT |
| Tipo di lente | 2.2 mm, Curve 5 |
| Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Safety Goggles |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleanroom activities |
| Colore telaio | Natural |
| Materiale fascia per la testa | Isoprene |
| Include | Adjustable headband strap |
| Modello | SUPBLCLAVE |
| Vedi altri risultati |