Learn More
Labcon SuperClear™ 1.5 mL Freestanding Screw Cap Microcentrifuge Tubes
Centrifuging to 20,000 x G
49.30€ - 208.00€
Specifica
RCF max 20,000 RCF
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Colore Natural
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Imballaggio Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Imballaggio Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
16644122
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon
3650-870-000-9
500 Tubes / bag/10 bags / case Without caps
49.30€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16654122
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon
3651-870-000-9
500 Tubes and 500 caps in separate bags / Pk./10 Pk. / case With caps in separate bags
208.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16664122
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon
3651-875-000-9
50 Tubes / bag/10 bags / Pk./10 Pk. / case With attached caps
166.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Microcentrifuge tube
  • Screw Cap Style
  • Freestanding
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
20,000 RCF
Autoclavable
Natural
Centrifugation
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
No
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
1.5 mL
Polypropylene Resin
1.5 mL
SuperClear™ microcentrifuge tubes