Learn More
Labcon SuperClear™ 1.5 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes
Codice prodotto. 16624112 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
500 / bag/10 bags / case
500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
Tipo di chiusura:
Attached Cap
Not Included
Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Tipo di chiusura Dimensione della confezione
16624112 500 / bag/10 bags / case Not Included pezzi 500
16634112 500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags/Pk., 10 Pk./Cs. Screw Cap pezzi 500
16644112 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Pk., 10 Pk./Cs. Attached Cap pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16624112 Fornitore Labcon N. del fornitore 36108700009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.90€
    21.37€ / pezzi 500
    Risparmia 6.53€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Aggiungi al carrello
Add to basket
Includes molded graduations and labeling spot.
  • Screw Cap Style Microcentrifuge Tube
  • Caps include integral ethylene propylene O-ring
  • Includes molded graduations and labeling spot
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable
  • Made in USA
Specifications
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Colore Natural
Materiale Polypropylene Resin
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugation
Imballaggio 500 / bag/10 bags / case
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Sterilità Non-sterile
Linea di prodotti SuperClear™ microcentrifuge tubes
Graduated Yes
Tipo di chiusura Not Included
RCF max 20,000 RCF