Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
Codice prodotto. 17557906 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene Resin
Polystyrene
RCF max:
1500 x g
3000 x g
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs.
125 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 125
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale RCF max Sterilità Quantità Dimensione della confezione
17557906 Polystyrene 1500 x g Sterile 125 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. pezzi 125
16684082 Polypropylene Resin 3000 x g Non-sterile 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. pezzi 1000
16694082 Polypropylene Resin 3000 x g Sterile 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. pezzi 1000
16664082 Polypropylene Resin 3000 x g Non-sterile 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. pezzi 1000
16674082 Polystyrene 1500 x g Non-sterile 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. pezzi 1000
16654082 Polystyrene 1500 x g Non-sterile 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17557906 Fornitore Labcon™ N. del fornitore 34253550009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.40€
    15.01€ / pezzi 125
    Risparmia 0.39€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
SuperClear™ culture tubes are ideal for cell culture and general laboratory use.
  • With extra thick walls to prevent breakage
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Specifica
Diametro (sistema metrico) 13 mm
RCF max 1500 x g
Product Type Culture Tube
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Tipo di chiusura Plug
Colore Clear
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Polystyrene
Monouso Single-use
Graduato No
Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture
Quantità 125 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Linea di prodotti SuperClear
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 8 mL