Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
Codice prodotto. 16624102 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Dual-position Cap
Not Included
Materiale:
Polypropylene Resin
Polystyrene
Quantità confezione:
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs.
125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs.
25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs.
Colore:
Clear
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Materiale Quantità confezione Colore Dimensione della confezione
16624102 Dual-position Cap Polypropylene Resin 25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs. Natural pezzi 500
16644092 Dual-position Cap Polypropylene Resin 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. Natural pezzi 1000
16624092 Not Included Polypropylene Resin 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. Natural pezzi 1000
16674092 Not Included Polypropylene Resin 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. Natural pezzi 1000
16634092 Dual-position Cap Polystyrene 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. Clear pezzi 1000
16614092 Not Included Polystyrene 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. Clear pezzi 1000
16654092 Not Included Polystyrene 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. Clear pezzi 1000
16604102 Dual-position Cap Polypropylene Resin 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. Natural pezzi 1000
16684092 Not Included Polypropylene Resin 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. Natural pezzi 1000
16694092 Dual-position Cap Polystyrene 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. Clear pezzi 1000
16664092 Not Included Polystyrene 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. Clear pezzi 1000
16614102 Dual-position Cap Polystyrene 25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs. Clear pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 16624102 Fornitore Labcon N. del fornitore 35363350009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.25€
    85.71€ / pezzi 500
    Risparmia 7.54€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
For cell culture and general laboratory use
  • Culture tube
  • For cell culture and general laboratory use
  • With extra thick walls to prevent breakage
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Capacity: 14 mL
  • Made in USA
Specifica
Materiale chiusura Polyethylene
Diametro (sistema metrico) 17 mm
RCF max 3000 RCF
Product Type Round-bottom Tube
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Tipo di chiusura Dual-position Cap
Colore Natural
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Polypropylene Resin
Monouso Single-use
Graduato No
Da utilizzare con (applicazione) Culture
Lunghezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Quantità confezione 25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs.
Quantità 25 Tubes/Bag
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Cell Culture and General Laboratory Use
Linea di prodotti SuperClear
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 14 mL
Confezione in massa 25