Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
Codice prodotto. 16634092 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Dual-position Cap
Not Included
Materiale:
Polypropylene Resin
Polystyrene
Colore:
Clear
Natural
Quantità:
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs.
125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs.
25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Materiale Colore Quantità Dimensione della confezione
16634092 Dual-position Cap Polystyrene Clear 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. pezzi 1000
16644092 Dual-position Cap Polypropylene Resin Natural 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. pezzi 1000
16624092 Not Included Polypropylene Resin Natural 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. pezzi 1000
16674092 Not Included Polypropylene Resin Natural 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. pezzi 1000
16614092 Not Included Polystyrene Clear 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. pezzi 1000
16654092 Not Included Polystyrene Clear 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. pezzi 1000
16604102 Dual-position Cap Polypropylene Resin Natural 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. pezzi 1000
16684092 Not Included Polypropylene Resin Natural 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. pezzi 1000
16624102 Dual-position Cap Polypropylene Resin Natural 25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs. pezzi 500
16694092 Dual-position Cap Polystyrene Clear 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. pezzi 1000
16664092 Not Included Polystyrene Clear 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs. pezzi 1000
16614102 Dual-position Cap Polystyrene Clear 25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 16634092 Fornitore Labcon N. del fornitore 35158000009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    141.37€ / pezzi 1000
    Risparmia 4.63€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
For cell culture and general laboratory use
  • Culture tube
  • For cell culture and general laboratory use
  • With extra thick walls to prevent breakage
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Capacity: 14 mL
  • Made in USA
Specifica
Materiale chiusura Polyethylene
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Tipo di chiusura Dual-position Cap
Colore Clear
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Polystyrene
Monouso Single-use
Graduato No
Da utilizzare con (applicazione) Culture
Lunghezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Quantità 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Cell Culture and General Laboratory Use
Linea di prodotti SuperClear
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 14 mL
Confezione in massa 1000
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Product Type Culture Tube