Learn More
Beskrivelse
- Culture tube
- For cell culture and general laboratory use
- With extra thick walls to prevent breakage
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Capacity: 14 mL
- Made in USA
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tipo di chiusura | Dual-position Cap |
| Colore | Clear |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Monouso | Single-use |
| Graduato | No |
| Da utilizzare con (applicazione) | Culture |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?