Learn More
Labcon SuperClear™ 2.0 mL Freestanding Screw Cap Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16654112 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Attached Cap
Not Included
Screw Cap
Imballaggio:
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
500 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Imballaggio unitSize
16654112 Not Included 500 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. pezzi 500
16664112 Screw Cap 500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags/Pk., 10 Pk./Cs. pezzi 500
16674112 Attached Cap 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Pk., 10 Pk./Cs. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16654112 Fornitore Labcon N. del fornitore 36208700009
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Freestanding tubes with molded graduations and labeling spot.
  • Screw Cap Style Microcentrifuge Tube
  • Freestanding tubes
  • Includes molded graduations and labeling spot
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C; Autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Descrizione Without caps
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2.0 mL
Colore Natural
Materiale Polypropylene Resin
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugation
Imballaggio 500 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Volume (sistema metrico) 2.0 mL
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Sterilità Non-sterile
Linea di prodotti SuperClear™ microcentrifuge tubes
Graduated Yes
Tipo di chiusura Not Included
RCF max 20,000 RCF