Learn More
Labcon SuperClear™ 2.0 mL Freestanding Screw Cap Microcentrifuge Tubes
Codice prodotto. 16674112 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Attached Cap
Not Included
Screw Cap
Imballaggio:
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
500 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Imballaggio Dimensione della confezione
16674112 Attached Cap 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Pk., 10 Pk./Cs. pezzi 500
16654112 Not Included 500 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. pezzi 500
16664112 Screw Cap 500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags/Pk., 10 Pk./Cs. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16674112 Fornitore Labcon N. del fornitore 36218750009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    99.43€ / pezzi 500
    Risparmia 11.57€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Freestanding tubes with molded graduations and labeling spot.
  • Screw Cap Style Microcentrifuge Tube
  • Freestanding tubes
  • Includes molded graduations and labeling spot
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C; Autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Cap Style Screw Cap
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Descrizione With attached caps
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2.0 mL
Colore Natural
Materiale Polypropylene Resin
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugation
Imballaggio 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
Volume (sistema metrico) 2.0 mL
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Sterilità Sterile
Linea di prodotti SuperClear™ microcentrifuge tubes
Graduated Yes
Tipo di chiusura Attached Cap
RCF max 20,000 RCF