Learn More
Labcon™ SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes
Codice prodotto. 17567926 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17567926 5 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17567926 Fornitore Labcon™ N. del fornitore 38138700089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    130.07€ / pezzi 500
    Risparmia 149.93€
    53% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specimen collection and transport microcentrifuge tubes come with molded, elastomeric ring screw caps.
  • Integral molded elastomeric seal
  • Includes molded graduations and writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens
  • Centrifuging to 12,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable (with caps attached)
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
N. per custodia 1000/Cs.
N. per confezione 500/Pk.
Imballaggio 500 Tubes/Bag, 2 Bags/Cs.
Quantità 500 Tubes/Pk., 2 Pk./Cs.
Sterilità Non-sterile
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 60.2 mm
ACT Label Yes
Forma del fondo Conical (Self-standing)
Tipo di chiusura Screw Cap
Chiusura inclusa Yes
Area di scrittura Yes
Altezza (sistema metrico) 60.2 mm
Graduated Yes
RCF max 12,000 x g