Learn More
Cytiva Superdex™ 200 Prep Grade
Codice prodotto. 11570804 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 ml
Dimensione della confezione:
150mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11570804 150 ml 150mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11570804 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17104301
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per produrre terreni di separazione ad alta selettività e risoluzione. Cytiva Life Sciences™ Superdex™ 200 Prep Grade per la purificazione di proteine con un range di frazionamento: da 10000 a 600000 D
  • Materiale di filtraggio gel
  • Per la purificazione di proteine con un range di frazionamento: da 10000 a 600000 Da
  • Dimensione media particelle: 34 μm
  • Matrice: composto di agarosio reticolato e destrano
  • Range di esercizio stabilità pH
  • Disponibile in flaconi da 150 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 150 ml
Portata Da 10 a 50 cm/ora
Dimensione particelle Da 24 a 44 μm
Product Type Superdex Media
Formato Perle sferiche
Da utilizzare con (applicazione) Separazione, lucidatura e formulazione di prodotti di anticorpi monoclonali
Pressione max 70 psi
Intervallo di pH Da 3 a 13
Support Type Composto di agarosio reticolato e destrano
Tipo di campione Proteina ricombinante
Content And Storage Da 4° a 30 °C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Superdex 200 prep grade, 150 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol