Learn More
Cytiva Superdex 30 Increase Tricon™ 10/300 GL Prepacked SEC Column
Codice prodotto. 15729140 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15729140 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15729140 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29219757
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for high resolution in small-scale preparative purification and analysis for sample volumes up to 500μL
  • Replacement for Superdex peptide columns
  • Reduced run time with maintained resolution for time saving or increased throughput
  • Higher resolution for improved protein purity and analysis data
  • Higher lot-to-lot consistency for
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità Each
Portata <1.2 mL/min.1
Dimensione particelle ∼9 μm1
Volume letto 24mL
Product Type Superdex Pre-packed Column
Diametro (sistema metrico) interno 10mm
Da utilizzare con (applicazione) High resolution, small-scale purification and analysis of small biomolecules with Mr ˜ 100 to ˜7000, such as peptides
Altezza (sistema metrico) 279 to 309 mm
Materiale Column tube: Borosilicate Glass; Bed Support: Polyethylene (PE) filter
Intervallo di pH 3 to 12
Support Type Filter
Imballaggio Superdex Increase
Content And Storage 4°C to 30°C, 20% ethanol