Learn More
Cytiva Superdex 30 PG size exclusion chromatography media prepacked into HiLoad 26/600 column
Sfoglia Tutto Cytiva ProdottiDescrizione
Includes
Dismantling tool, support screen, net ring (10μm), O-ring, stop plugs, and instructions.
- High-resolution separation – with short run times and good recovery.
- High capacity – at high flow rates.
- Prepacked – for convenient ready-to-go use and reproducible results.
- Scalable protein separation – easily scale-up separations to production levels.
- Integrated workflows – 1/16 in. fittings for convenient connection with ÄKTA protein purification systems.
Recommended Storage
4 to 30°C, 20% Ethanol
Specifica
Specifica
| Portata | < 2.6 mL/min. |
| Dimensione particelle | 34 μm |
| Volume letto | 320 mL |
| Product Type | Superdex Pre-packed Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 26 mm |
| Materiale | Superdex 30 prep grade |
| Pressione max | 3 bar [0.3 MPa] (42 psi) |
| Intervallo di pH | 3 to 12 |
| Include | Dismantling tool, support screen, net ring (10 μm), O-ring, stop plugs, and instructions. |
| Imballaggio | 1 × 320mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiLoad 26/600 Superdex 30 pg
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol