Learn More
Cytiva Colonna preimpaccata Superdex 75 Increase, 10/300 GL
Codice prodotto. 15579244 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico) del letto:
≈24 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) del letto Dimensione della confezione
15579244 ≈24 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15579244 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29148721
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Colonne per la purificazione preparativa e per la caratterizzazione e l'analisi di proteine con massa molecolare relativa compresa tra 3.000 e 70.000 Mr, quali proteine marcate ricombinanti. Le colonne preimpaccate Cytiva HisTrap™ excel tollerano bene trattamenti di pulizia ripetuti con soluzioni corrosive a pH elevato garantendo una lunga durata delle colonne e una ridotta contaminazione da residui.
  • Risoluzione superiore del 50% rispetto al precedente Superdex 75, per migliori risultati di analisi e di purezza
  • Tempo di esecuzione ridotto a un terzo rispetto al precedente Superdex 75, con la stessa risoluzione per risultati più veloci
  • Versatile sia in applicazioni preparative che analitiche, in particolare con proteine ricombinanti con tag
  • Buona tolleranza a trattamenti di pulizia ripetuti con soluzioni corrosive a pH elevato per una lunga durata delle colonne e una ridotta contaminazione da residui
  • Maggiore costanza da lotto a lotto rispetto al precedente Superdex 75
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Cromatografia ad esclusione dimensionale (SEC) ad alta risoluzione su piccola scala (per campioni con volumi compresi tra 25 e 500 μl)
Volume (sistema metrico) del letto ≈24 ml
Content And Storage Da 4 °C a 30 °C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Superdex 75 Increase, 10/300 GL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol