Learn More
Cytiva Superdex 75 Increase Prepacked Column, 3.2/300
Codice prodotto. 15599244 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico) del letto:
∼2.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) del letto Dimensione della confezione
15599244 ∼2.4 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15599244 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29148723
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Use this column for rapid purity check and screening of proteins with molecular weights between Mr 3,000 and 70,000, such as recombinant tagged proteins. Cytiva Superdex 75 Increase Prepacked Columns are ideal when time is limited and low buffer and sample consumption is important.
  • Risoluzione superiore del 50% rispetto al precedente Superdex 75, per migliori risultati di analisi e di purezza
  • Tempo di esecuzione ridotto a un terzo rispetto al precedente Superdex 75, con la stessa risoluzione per risultati più veloci
  • Versatile sia in applicazioni preparative che analitiche, in particolare con proteine ricombinanti con tag
  • Buona tolleranza a trattamenti di pulizia ripetuti con soluzioni corrosive a pH elevato per una lunga durata delle colonne e una ridotta contaminazione da residui
  • Maggiore costanza da lotto a lotto rispetto al precedente Superdex 75
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Da utilizzare con (applicazione) High resolution size exclusion chromatography (SEC) in micro scale (4 to 50μL sample volume)
Volume (sistema metrico) del letto ∼2.4 mL
Content And Storage 4°C to 30°C