Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP5MS GC Capillary Column
Descrizione
- Perfect for 5% GCMS analysis
- Optimized silphenylene content for general purpose MS analyses
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 350°C |
| Tipo | GC Capillary column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | 5% GC-MS Analysis |
| Gamma di temperatura | -40°C to +330/350°C |
| Spessore pellicola | 0.18 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 m |
| Materiale | 5% Phenyl Polysilphenylene-siloxane |