Learn More
Epredia™ SuperFrost™ Microscope Slides, Ground 90°
The printed Epredia™ SuperFrost tab is impervious to virtually all common laboratory chemicals and reagents. A wide range of colors (7 standard colors) allows several examination specimens to be labeled and archived simply and clearly.
4.92€ - 5.68€
Specifica
Edges | Smerigliatura a 90° |
---|---|
Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
Certificazione/Conformità | ISO8037/I |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12392098
|
Epredia™
AG00008232E01FST20 |
Pink | 50/Box, 2000 in outer carton |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12372098
|
Epredia™
AG00008032E01FST20 |
White | 50/Box, 2000 in outer carton |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12302108
|
Epredia™
AG00008332E01FST20 |
Yellow | 50/Box, 2000 in outer carton |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12382098
|
Epredia™
AG00008132E01FST20 |
Blue | 50/Box, 2000 in outer carton |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12312108
|
Epredia™
AG00008432E01FST20 |
Green | 50/Box, 2000 in outer carton |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Time-consuming labeling with paper labels is no longer required
- The writing area is resistant to all common solvents
- SuperFrost slides may be sorted by color e.g. by patient, urgency, stain or examination method
- Simple recognition of specified characteristics such as year of examination or department, use etc.
Specifica
Smerigliatura a 90° | |
76 mm | |
ISO8037/I | |
50/Box, 2000 in outer carton | |
76 x 26 mm |
1 mm | |
26 mm | |
Uncoated | |
Yes |