Learn More
Epredia™ Vetrini con adesione SuperFrost Plus™
La ridotta perdita di tessuti durante la colorazione determina tempi di analisi rapidi e consente di ridurre il rischio di sprecare i tessuti e di dover ripetere i test. I vetrini Thermo Scientific™ SuperFrost Plus sono ideali per le sezioni di tessuto congelate, fissate in formalina o incluse in paraffina e per le preparazioni citologiche.
Marca: Epredia™ J1810AMNZ
22.93 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21687" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32400kg
Descrizione
- Nessuna perdita di tempo in procedure di rivestimento dei vetrini
- Nessuno spreco di denaro per adesivi costosi
- Rivestimento affidabile e uniforme
- Perdita del campione minima
- Azione adesiva affidabile e sicura
Specifica
Smerigliatura a 90° | |
75 mm | |
Blu | |
72/conf. |
Vetrino adesivo | |
25 mm | |
Traditional |