Learn More
Epredia™ Vetrini con adesione SuperFrost Plus™
Codice prodotto. 15438060 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Giallo
Orange
Rosa
Verde
White
Stile angolo:
Clipped
Traditional
Dimensione della confezione:
pezzi 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Stile angolo Dimensione della confezione
15438060 White Clipped pezzi 72
10149870 White Traditional pezzi 72
12312148 Giallo Traditional pezzi 72
11950657 Blu Traditional pezzi 72
10354365 Rosa Traditional pezzi 72
12625336 Verde Traditional pezzi 72
15264653 Orange Clipped pezzi 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15438060 Fornitore Epredia™ N. del fornitore J7800AMNZ
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La ridotta perdita di tessuti durante la colorazione determina tempi di analisi rapidi e consente di ridurre il rischio di sprecare i tessuti e di dover ripetere i test. I vetrini Thermo Scientific™ SuperFrost Plus sono ideali per le sezioni di tessuto congelate, fissate in formalina o incluse in paraffina e per le preparazioni citologiche.
  • Nessuna perdita di tempo in procedure di rivestimento dei vetrini
  • Nessuno spreco di danaro in costosi adesivi
  • Rivestimento uniforme e affidabile
  • Perdita di campione minima
  • Azione adesiva affidabile e sicura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Edges 90°, Ground
Tipo Adhesion Slide
Colore White
Stile angolo Clipped
Quantità 72/Pk.