Learn More
Epredia™ Vetrini con adesivo SuperFrost Ultra Plus™ GOLD
Codice prodotto. 11976299 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. per confezione:
72/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 72
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. per confezione Dimensione della confezione
11976299 72/Pk. pezzi 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11976299 Fornitore Epredia™ N. del fornitore K5800AMNZ72
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I vetrini Thermo Scientific™ SuperFrost Plus© Gold sono raccomandati per campioni di tessuto difficili quali quelli di ossa, encefalo, mammella e cute. Sono ideali per colorazioni speciali, nonché immunocitochimica e ibridizzazione di DNA in-situ con questi tipi di tessuto.
  • Nessuna perdita di tempo per le procedura di rivestimento con lacca antifrizione
  • Nessuno spreco di denaro per adesivi costosi
  • Rivestimento affidabile e uniforme
  • Perdita del campione minima
  • Azione adesiva affidabile e sicura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
N. per confezione 72/Pk.
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 75 x 25 mm