Learn More
Cytiva™ Colonne Superose™ 6 Increase
Codice prodotto. 15377653 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3.2 mm
5 mm
10 mm
Altezza (sistema metrico):
150 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15377653 10 mm 300 mm Pezzo
15303234 3.2 mm 300 mm Pezzo
15383224 5 mm 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15377653 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 29091596
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Cromatografia ad esclusione dimensionale ad alta risoluzione per lo studio di proteine e complessi di grandi dimensioni. Le colonne Cytiva Lifescience™ Superose™ 6 Increase offrono alta qualità in cromatografia ad esclusione dimensionale (SEC).
Superose™ 6 Increase pre-packed columns deliver the quality and high resolution in size exclusion chromatography (SEC) — even for large proteins and aggregates.
Increased performance
  • Higher resolution than traditional Superose 6 columns
  • Wide fractionation range (Mr from 5,000 to 5,000,000)
  • Withstands high-pH cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Superose 6 Increase 10/300 GL
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Portata 0.5 ml/min.
Materiale Vetro borosilicato
Tipo di legante Agarosio reticolato
Pressione max 435 psi
Intervallo di pH Da 3 a 12
Dimensione particelle 8.6μ m
Support Type Filtro in polietilene (PE)
Content And Storage Da 4 ° a 30 ° in 20% di etanolo
Tipo di colonna Gel Filtration Column
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Superose 6 Increase 10/300 GL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol