Learn More
Cytiva™ Colonne Superose™ 6 Increase
Codice prodotto. 15383224 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3.2 mm
5 mm
10 mm
Altezza (sistema metrico):
150 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15383224 5 mm 150 mm Pezzo
15377653 10 mm 300 mm Pezzo
15303234 3.2 mm 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15383224 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 29091597
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Cromatografia ad esclusione dimensionale ad alta risoluzione per lo studio di proteine e complessi di grandi dimensioni. Le colonne Cytiva Lifescience™ Superose™ 6 Increase offrono alta qualità in cromatografia ad esclusione dimensionale (SEC).
Superose™ 6 Increase pre-packed columns deliver the quality and high resolution in size exclusion chromatography (SEC) — even for large proteins and aggregates.
Increased performance
  • Higher resolution than traditional Superose 6 columns
  • Wide fractionation range (Mr from 5,000 to 5,000,000)
  • Withstands high-pH cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Superose 6 Increase 5/150 GL
Diametro (sistema metrico) interno 5 mm
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Portata 0.3mL/min.
Materiale Borosilicate glass
Tipo di legante Cross-linked agarose
Pressione max 435 psi
Intervallo di pH 3 to 12
Dimensione particelle 8.6μm
Support Type Polyethylene (PE) filter
Content And Storage 4° to 30° in 20% ethanol
Tipo di colonna Gel Filtration Column
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Superose 6 Increase 5/150 GL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol