Learn More
Cytiva Superose™ Media Prep Grade Lab Packs
Codice prodotto. 11544915 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Superose 12 Prep Grade
Superose 6 Prep Grade
Pressione max:
100 psi
58 psi
Dimensione della confezione:
125mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Pressione max Dimensione della confezione
11544915 Superose 6 Prep Grade 58 psi 125mL
11514925 Superose 12 Prep Grade 100 psi 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11544915 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17048901
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High performance gel filtration media for scaleup to preparative purifications of biomolecules
  • Permit high recovery of a wide variety of biomolecules—proteins, peptides, polynucleotides, etc.
  • Supplied as bulk filtration media, for preparative separations
  • Intended as a complement to Superose PC prepacked columns; can be efficiently packed under medium pressure
  • Superose 6 Prep Grade intended for biomolecules of a wide fractionation range; Superose 12, for higher-molecular weight proteins
Order Info
Supplied in 125mL containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità Each
Portata 40 cm/hr.
Dimensione particelle 30 to 40 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) AKTA™ design pump or system
Volume letto ≈100 mL
Product Type Superose 6 Prep Grade
Da utilizzare con (applicazione) Separations of Proteins and other biomolecules according to size
Pressione max 58 psi
Intervallo di pH 3 to 12
Support Type Highly Cross-linked Agarose
Tipo di campione Proteins, Peptides, Polynucleotides, Wide Variety of Biomolecules
Content And Storage 4 to 30°C, 20% Ethanol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Superose 6 prep grade, 125 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.