Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 20 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips with UltraFine™ points are available in resealable bags, racks, or refills.
31.65€ - 80.40€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 20 μL |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.9 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 48.3 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Handling |
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Formato | Graduated | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Formato | Graduated | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16691913
|
Labcon™
1066-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Rack, 96 | No | Non-sterile |
74.70€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16601923
|
Labcon™
1066-965-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Rack, 96 | No | Sterile |
80.40€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16681913
|
Labcon™
1066-260-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Refill | No | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
17507836
|
Labcon™
1066-800-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI | Bagged | Yes | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Fits 20 μL Rainin™ LTS style pipettes
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Ultra low fluid retention
- Made in USA
Specifica
20 μL | |
1.9 in. | |
Liquid Handling | |
Single-use | |
Polypropylene Resin |
Autoclavable | |
48.3 mm | |
Flextop | |
Rainin LTS |