Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 100 Membrane Disc Filters
Membranes are used to sterilize liquid reagents, remove particulate contamination, and clarify solutions prior to further processing.
199.00€ - 705.00€
Specifica
Materiale (membrana) | PES |
---|---|
Dimensione del poro | 0.1 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Spessore (sistema metrico) | 132 μm |
Tipo | Plain |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17104511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60310 |
47 mm |
227.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17194501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60309 |
25 mm |
199.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17114511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60311 |
90 mm |
705.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17164571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66551 |
142 mm |
374.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17174571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66552 |
293 mm |
670.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- These products are optimized for biological, pharmaceutical and sterilizing filtration requirements
- For research use only
Specifica
PES | |
Non-sterile | |
Plain |
0.1 μm | |
132 μm |